Přeskočit na
Q0200000
Quinine sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
300 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 390,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
3 390,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
pharmaceutical primary standard
API family
quinine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Quinine sulfate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
798592935646
vibrant-m
Q0200000
Quinine sulfate
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
anhydrous, granular, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99%
description
≥99%, anhydrous, battery grade
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
anhydrous, ACS reagent
grade
anhydrous, battery grade
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
format
neat
format
-
format
-
API family
quinine
API family
-
API family
-
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)