O této položce
Lineární vzorec:
CH3CO2NH4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
77.08
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021908
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
211-162-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4186741
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliproduct line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.01%
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium acetate has been used:
- to prepare ammonium acetate buffer
- in the preparation of mobile phase for LC/MS analysis
- as a supplement in establishing follicle culture
Biochem/physiol Actions
Ammonium acetate can be used in proteinaceous baits and in beer waste to increase their attraction to Ceratitis capitate. It helps in the progression of acetone-butanol-ethanol (ABE) fermentation when it is used as the only nitrogen source.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium acetate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?