Merck
C0706
Citric acid monohydrate
BioXtra, ≥99.5%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
210.14
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-069-1
Beilstein/REAXYS Number:
4018641
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.5%
form
powder
impurities
≤0.002% Phosphorus (P), ≤0.005% Insoluble matter
ash
≤0.02%
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Citric acid is one of the fruits acids. It is present in various citrus fruits and vegetables.
Application
Citric acid monohydrate has been used:
  • as carbon source of carbon nanodot synthesis
  • in the preparation of citric acid monohydrate solution/buffer of pH-6.0 for tissue sample preparation
  • to treat various samples in citric acid solubilisation technique
Biochem/physiol Actions
Citric acid plays a major role in textile, food, pharmaceutical, metal and chemical industries. Melting citric acid monohydrate can give rise to itaconic anhydride. The crystals of citric acid monohydrate has the ability to preserve water up to 56 degree celsius.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citric acid monohydrate
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
345.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
173.9 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)