Přejít k obsahu
C0982
Chlorpromazine hydrochloride
meets USP testing specifications
Synonyma:
2-Chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)phenothiazine hydrochloride, CPZ, Largactil
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H19ClN2S · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
355.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-701-3
Beilstein/REAXYS Number:
3779989
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
98.0-101.5% dry basis
form
solid
shelf life
limited shelf life,expiry date on the label
mp
194-196  °C
solubility
water: soluble 50 g/L
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)10-5-11-20-14-6-3-4-7-16(14)21-17-9-8-13(18)12-15(17)20;/h3-4,6-9,12H,5,10-11H2,1-2H3;1H
InChI key
FBSMERQALIEGJT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Substitute for benzidine, o-dianisidine, and o-tolidine in the determination of microquantities of hemoglobin and peroxidase.
Biochem/physiol Actions
Chlorpromazine demonstrates cytotoxic and antiproliferative activity against leukemic cells, but does not affect the viability of normal lymphocytes.
Phenothiazine antipsychotic; D2 dopamine receptor antagonist, H1 histamine receptor antagonist; inhibits calmodulin-dependent stimulation of cyclic nucleotide phosphodiesterase and nitric oxide synthase.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorpromazine hydrochloride
Piktogramy
Skull and crossbones
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)