O této položce
biological source
bovine bile
Quality Segment
grade
HPLC grade
description
zwitterionic
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mol wt
614.88 g/mol (anhydrous basis)
storage condition
dry at room temperature (tightly closed)
technique(s)
dialysis: suitable, electrophoresis: suitable
impurities
<0.04% DMF
CMC
8 mM
mp
157 °C (dec.) (lit.)
transition temp
cloud point >100 °C
solubility
water: 50 mg/mL
application(s)
advanced drug delivery
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1
InChI key
SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N
General description
Widely utilized as a buffer in various research applications, CHAPS hydrate acts as an amphiphilic surfactant, proving effective in solubilizing plasma membrane proteins and diluting assay components. Notably, its easy removal through dialysis or gel filtration adds to its appeal, making it a preferred choice for molecular mass determination by fluorometry. This feature underscores CHAPS hydrate′s adaptability in diverse experimental setups. However, caution is advised in assays involving polyvalent metals or metal ions sensitive to nonspecific chelating agents. Beyond its conventional use, CHAPS hydrate finds application as a polymer matrix in binding assays, effectively removing metal ions from protein solutions.
Application
Features and Benefits
- Suitable for Biochemical and Cell Biology research
- Can be used in Dialysis and Electrophoresis
- High purity product for research applications
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CHAPS hydrate
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
68-12-2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?