Přejít k obsahu
E2028
Ethidium bromide monoazide
≥95% purity (HPLC), solid
Synonyma:
3-Amino-8-azido-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, Ethidium monoazide bromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H18BrN5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
420.31
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Ethidium bromide monoazide, ≥95% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
technique(s)
titration: suitable
color
orange
solubility
DMF: soluble, ethanol: soluble
ε (extinction coefficient)
≥5200 at 459-465 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(ccc3c4ccc(N)cc14)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C21H17N5.BrH/c1-2-26-20-12-15(22)8-10-18(20)17-11-9-16(24-25-23)13-19(17)21(26)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,22H,2H2,1H3;1H
InChI key
GHUXAYLZEGLXDA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Photoactive stain covalently binds to nucleic acids in solution and in cells with damaged membranes.
Used to footprint drug binding sites on DNA, detect non-viable cells, identify ethidium binding sites on DNA and tRNA, and selectively inactivate gene expression.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)