Přejít k obsahu
ED2P
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate
≥98%
Synonyma:
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid dipotassium salt, Dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA dipotassium salt, Edathamil, Potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HOOCCH2(KOOCCH2)NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
404.45
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
217-895-0
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
pH
4.0-5.0 (25 °C, 40.4 g/L)
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
solubility
3 M KOH: 160 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Application
Used to eliminate inhibition of enzyme catalyzed reactions due to traces of heavy metals
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dehydrate has been used as a component:
  • of EDTA–glycerol solution (EDTA-G) for decalcification
  • of buffer for monoamine and pterine analysis
  • of T-cell resuspension buffer
Biochem/physiol Actions
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is an anticoagulant, majorly used in preventing clotting of blood. EDTA may trigger aggregation of platelets resulting in pseudothrombocytopenia. EDTA-tetracycline therapy decreases coronary artery calcium levels in atherosclerosis. Calcium disodium EDTA administration is effective in slowing down the progression of chronic kidney disease. It also enhances the antimicrobial functionality of lysozyme and improves shelf life of cheese.
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)