Přeskočit na
NISTRM8564
CO2-biogenic, modern biomass origin (carbon dioxide)
NIST® RM 8564
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
2 pkg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
26 800,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12352119
26 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
Quality Segment
isotopic purity
 13C,  18O
manufacturer/tradename
NIST®
format
matrix material
Other Notes
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (13C/12C), Oxygen (18O/16O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
NISTRM8563NISTRM8562NISTRM8539
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
isotopic purity
 13C,  18O
isotopic purity
 13C,  18O
isotopic purity
 13C,  18O
isotopic purity
 2H,  13C
pictograms
Gas cylinder
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Skladovací třída
2A - Gases
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c