Merck
RDD044
Imidazole
ReagentPlus®, 99%, Redi-Dri™, free-flowing
Synonyma:
Glyoxaline; 1, 3-diazole, 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiene, Glyoxaline
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C3H4N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
68.08
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
103853
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®, Redi-Dri™
assay
99%
form
powder
quality
free-flowing
pH
9-11 at 100 g/L (23 °C)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp
85-92 °C, 88-91 °C (lit.)
SMILES string
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
General description
Imidazole is a buffering agent employed in various research applications, with a pH 9 -11, it is often used to maintain a stable pH for protein samples. Imidazole is a heterocyclic compound with a five-membered planar ring that is amphoteric, highly polar, and commonly used for affinity chromatography. Its ability to bind to metal ions makes it particularly useful for purification and separation of proteins.
Application
Excellent for buffers in the range of pH 6.2-7.8
Imidazole is commonly used as a buffer component for purification of the histidine-tagged recombinant proteins in immobilized metal-affinity chromatography (IMAC).
Features and Benefits
  • Redi-Dri packaging controls moisture for hygroscopic chemicals that commonly clump
  • Anhydrous powder remains free-flowing and easy to use
  • Safer to handle and weigh out for routine use in lab
  • Eliminates clumps to maintain product moisture and quality
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imidazole
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
293.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
145 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
288-32-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)