Merck
06367
Sodium β-hydroxypyruvate hydrate
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
Synonyma:
β-Hydroxypyruvic acid sodium salt, 3-Hydroxy-2-oxopropionic acid sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H3NaO4 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
126.04 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
form
powder
impurities
~1 mol water
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(C([O-])=O)=O.O.[Na+]
InChI
1S/C3H4O4.Na.H2O/c4-1-2(5)3(6)7;;/h4H,1H2,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
KSEDNTCSZJLSFJ-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Hydroxypyruvate is a metabolite involved in the pathway of carbon in photorespiration.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)