Merck
09341
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥96.0% (HPCE)
Synonyma:
1,3,6-Pyrenetrisulfonic acid, 8-amino trisodium salt, APTS, Trisodium 8-aminopyrene-1,3,6-trisulfonate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H8NNa3O9S3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
523.40
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPCE)
mp
≥250 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble
fluorescence
λex 420 nm; λem 500 nm in 0.1 M Tris pH 7.4 (quenching with Vitamin B1), λex 488 nm; λem 520 nm(lit.)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].Nc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11NO9S3.3Na/c17-11-5-12(27(18,19)20)8-3-4-10-14(29(24,25)26)6-13(28(21,22)23)9-2-1-7(11)15(8)16(9)10;;;/h1-6H,17H2,(H,18,19,20)(H,21,22,23)(H,24,25,26);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
XSTNYACEWLNWPY-UHFFFAOYSA-K
Application
Fluorescent label for saccharides and glycoproteins.
APTS is a fluorescence reagent that has been demonstrated to have a high level of detection sensitivity for sugars The LOD for APTS-derivatized sugars has been shown to be 0.4 nM when using a 488 nm argon-ion laser. The multi-anionic nature of APTS makes it ideal for the studies of carbohydrate molecules and small hormone molecules by high resolution capillary electrophoresis.
Fluorescent label for glycoproteins and saccharides.
Other Notes
Fluorescent probe for derivatising sugars
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)