Přeskočit na
11009
L-Arginine
BioUltra, ≥99.5% (NT)
Akční nabídka
Synonyma:
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Utratit 10 750 Kč – Ušetřit 5 %; Utratit 15 250 Kč – Ušetřit 10 %; Utratit 28 000 Kč – Ušetřit 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 570,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 950,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 200,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
174.20
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-811-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725413
1 570,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (NT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +27.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.3% foreign amino acids
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white
pH
10.5-12.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
222 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.2, λ: 280 nm Amax: ≤0.1
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
  • L-Arginine-Dependent Nitric Oxide Production in the Blood of Patients with Type 2 Diabetes: A Pilot, Five-Year Prospective Study.: This study examines the role of L-Arginine in nitric oxide production in diabetic patients, proposing its potential benefits for managing vascular complications in diabetes (Stoian et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Substrate of nitric oxide synthase, which is converted to citrulline and nitric oxide (NO). Induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism.
Other Notes
Exhibits stabilizing effects on plant protoplasts; pH drift correction in IEF of proteins; Growth requirement of various microorganisms.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A1270000A809411039
Arginine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1270000
Arginine
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
description
BioUltra, ≥99.5% (AT)
form
powder or crystals
form
-
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥99.5% (NT)
assay
-
assay
98.5-101.0%
assay
≥99.5% (AT)
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioXtra
product line
BioUltra
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
optical activity
[α]20/D +27.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +22.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Arginine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?