O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H12NNaO8S2 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
445.40 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4100175
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
Azomethine-H monosodium salt hydrate, p.a.
grade
p.a.
Quality Segment
form
solid
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
functional group
imine, sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].Oc1ccccc1\C=N\c2cc(cc3cc(cc(O)c23)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H13NO8S2.Na.H2O/c19-15-4-2-1-3-10(15)9-18-14-7-12(27(21,22)23)5-11-6-13(28(24,25)26)8-16(20)17(11)14;;/h1-9,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/b18-9+;;
InChI key
AAIGDXDVSZJVSW-IFJQNBRBSA-M
Application
Azomethine-H monosodium salt hydrate is a complexing agent used to determine the concentration of boron in the aqueous solutions by the colorimetric method.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azomethine-H monosodium salt hydrate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?