Merck
14300
Betaine monohydrate
≥99.0% (NT)
Synonyma:
1-carboxy-n,n,n-trimethylmethanaminium hydroxide, 2-(trimethylammonio)acetate hydrate, glycine betaine hydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)3N+CH2COO- · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
135.16
UNSPSC Code:
51171529
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-490-6
Beilstein/REAXYS Number:
3626258
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
solid
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2.H2O/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H2
InChI key
NJZRLXNBGZBREL-UHFFFAOYSA-N
Application
Betaine monohydrate:
  • is suitable for use to improve the PCR amplification of GC-rich DNA sequences by reducing the formation of secondary structure caused by GC-rich regions
  • is suitable for use as a component of PCR reaction mixture
  • is suitable for use in a study to identify yield enhancers of PCR
  • has been used to study nitrogen balance and nutrient digestibility in piglets fed diets deficient in methionine and low in compatible osmolytes
  • has also been used to compare the effects of pressure on three layered hydrates
Biochem/physiol Actions
End-product of oxidative metabolism of choline, betaine is a general methyl donor, in particular in a minor pathway of methionine biosynthesis. It is used to treat homocystinuria, which is a defect in the major pathway of methionine biosynthesis.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Betaine monohydrate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)