product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mp
275 °C (dec.) (lit.)
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35.OC(=O)c6ccc7C(=O)OC8(c9ccc(O)cc9Oc%10cc(O)ccc8%10)c7c6
InChI
1S/2C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21;22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h2*1-9,22-23H,(H,24,25)
InChI key
BPVHBBXCESDRKW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5(6)-Carboxyfluorescein
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?