Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 730,00 Kč |
100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 520,00 Kč |
500 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 19 400,00 Kč |
O této položce
1 730,00 Kč
Název produktu
L-Cystine, ≥99.7% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99.7% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −219±5°, c = 1% in 1 M HCl
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying
color
white
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤6 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤150 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
InChI key
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.7% (TLC) | description ≥98% (TLC), crystalline | description Wacker Chemie AG, ≥98.5% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| form powder or crystals | form crystalline | form powder | form - |
| assay ≥99.7% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98.5% | assay - |
| cation traces K: ≤50 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Na: ≤150 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cu: ≤6 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg | cation traces - | cation traces Pb: ≤5 ppm, As: ≤1 ppm, Fe: ≤10 ppm | cation traces - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| mp >240 °C (dec.) (lit.) | mp >240 °C (dec.) (lit.) | mp >240 °C (dec.) (lit.) | mp >240 °C (dec.) (lit.) |
| color white | color white to off-white | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cystine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?