O této položce
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
eCl@ss:
32150313
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliform
solution
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
335 mmol/L
pH
(4.9 +/- 0.1)
application(s)
cytology
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
For use in the Acid Phosphatase (Leukocyte) Kit No. 387A
Other Notes
Tartrate buffer 0.335 mol/L
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?