Merck
42597
3′-Deoxythymidine 5′-triphosphate sodium salt solution
BioChemika, puriss. p.a., suitable for MALDI-MS, ≥98.0% (HPLC)
Synonyma:
2′,3′-Dideoxythymidine 5′-triphosphate, ddTTP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H16N2NaO13P3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
488.15
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioChemika
grade
puriss. p.a.
assay
≥98.0% (HPLC)
concentration
10.0-11.0 mmol/L (UV)
technique(s)
MALDI-MS: suitable
impurities
≤1.5% ddNDP (HPLC)
suitability
corresponds for UV test
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CC1=CN([C@H]2CC[C@@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H17N2O13P3.Na/c1-6-4-12(10(14)11-9(6)13)8-3-2-7(23-8)5-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;/h4,7-8H,2-3,5H2,1H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,11,13,14)(H2,15,16,17);/q;+1/p-1/t7-,8+;/m0./s1
InChI key
QJSZKDPCBDXBCK-KZYPOYLOSA-M
General description
3′-Deoxythymidine 5′-triphosphate sodium (ddTTP) is a sugar-modified dTTP analogue which is selective inhibitor of HIV-associated reverse transcriptase (HIV-RT). It is also seen to inhibit the activity of DNA polymerase α.
Packaging
packaging : 1 μmol (approx. 91-100 μL)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)