Přejít k obsahu
44270
trans,trans-Farnesyl pyrophosphate ammonium salt
≥95.0% (HPLC)
Synonyma:
(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl pyrophosphate ammonium salt, Farnesyl diphosphate ammonium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H28O7P2 · xNH3
Molekulová hmotnost:
382.33 (free acid basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352212
Beilstein/REAXYS Number:
2482197
Assay:
≥95.0% (HPLC)
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C15H28O7P2.H3N/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-21-24(19,20)22-23(16,17)18;/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H,19,20)(H2,16,17,18);1H3/b14-9+,15-11+;
InChI key
CPYJTMLHKIWGDF-NDHHSALASA-N
Application
Farnesyl diphosphate ammonium salt may be used to study the posttranslational process known as farnesylation that is used to modify important proteins such as the Ras oncogene.
Biochem/physiol Actions
Farnesyl pyrophosphate is a key intermediate in the biosynthesis of more complex sesquiterpenoids, higher terpenoids, and steroids and different biological functions have been discovered for FPP and the corresponding alcohol farnesol. FPP plays an important role in the posttranslational processing of Ras proteins. Mutated forms of Ras are associated with human cancer and are therefore investigated in cancer research.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)