Merck
45124
Elastase from porcine pancreas
powder, white, ≥10 U/mg
Synonyma:
Elastase from hog pancreas, Pancreatopeptidase E
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
254-453-6
MDL number:
Číslo EC:
eCl@ss:
32035490
Specific activity:
≥10 U/mg
Biological source:
Porcine pancreas
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
Porcine pancreas
form
powder
specific activity
≥10 U/mg
mol wt
Mr ~25000
color
white
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Elastase hydrolyses elastin, the specific protein of elastic fibers, and digests hemoglobin, casein and fibrin.
Other Notes
Cleaves polyalanyl-lysine peptides at the alanyl-lysine bond, review; Review, elastase-type proteases
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol 4-nitroaniline per minute at 25°C and pH 7.8 (succinyl-(L-Ala)3-4-nitroanilide as substrate)
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of N-succinyl-L-Ala-Ala-Ala-p-nitroanilide per min, pH 8.0 at 25 °C.
Sales restrictions may apply
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Elastase from porcine pancreas
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)