Merck
46939
Fluorescein diacetate 5-maleimide
suitable for fluorescence
Synonyma:
5-Maleimido-fluorescein diacetate, Fluorescein-5-maleimide diacetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C28H17NO9
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
511.44
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
Quality Segment
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, dioxane: soluble
fluorescence
λex 492 nm; λem 520 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (after derivatization with 2-mercaptoethanol and after cleavage by esterase)
suitability
corresponds for coupling to thiols, suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N6C(=O)C=CC6=O)c1
InChI
1S/C28H17NO9/c1-14(30)35-17-4-7-21-23(12-17)37-24-13-18(36-15(2)31)5-8-22(24)28(21)20-6-3-16(11-19(20)27(34)38-28)29-25(32)9-10-26(29)33/h3-13H,1-2H3
InChI key
WZBJWHQRQDEKOF-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorescein diacetate 5-maleimide can be used as a substrate to prepare fluorescent Fe3O4 superparamagnetic nanoparticles (SPMNP) applicable in the subcellular fractionation process. It is also used in the surface modification of glass substrates to alter the surface properties.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Formation of conjugates with immunoreactant for photoluminometric immunoassay by fluorescent energy transfer
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)