Přejít k obsahu
46940
6-[Fluorescein-5(6)-carboxamido]hexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester
suitable for fluorescence, ≥75% (HPLC)
Synonyma:
Fluorescein-5(6)-carboxamidocaproic acid N-succinimidyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C31H26N2O10
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
586.55
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥75% (HPLC)
form
solid
solubility
DMF: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 490 nm; λem 514 nm (pH 8.2), λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)NCCCCCC(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1.Oc7ccc8c(Oc9cc(O)ccc9C8%10OC(=O)c%11ccc(cc%10%11)C(=O)NCCCCCC(=O)ON%12C(=O)CCC%12=O)c7
InChI
1S/2C31H26N2O10/c34-18-6-9-22-24(15-18)41-25-16-19(35)7-10-23(25)31(22)21-8-5-17(14-20(21)30(40)42-31)29(39)32-13-3-1-2-4-28(38)43-33-26(36)11-12-27(33)37;34-18-6-9-21-24(15-18)41-25-16-19(35)7-10-22(25)31(21)23-14-17(5-8-20(23)30(40)42-31)29(39)32-13-3-1-2-4-28(38)43-33-26(36)11-12-27(33)37/h2*5-10,14-16,34-35H,1-4,11-13H2,(H,32,39)
InChI key
WAGYELYAQOYZFU-UHFFFAOYSA-N
General description
6-[Fluorescein-5(6)-carboxamido] hexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester (FNHS) is a fluorescent label, also known as fluorescein. FNHS max. excitation is at 490 nm with emission max. at 514nm. 6-[Fluorescein-5(6)-carboxamido] hexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester binds covalently with primary amines.
Application
6-[Fluorescein-5(6)-carboxamido] hexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester (FHS) is used as a reagent to conjugate the fluorophore 6-[Fluorescein-5(6)-carboxamido] hexanoic acid to molecules.6-[Fluorescein-5(6)-carboxamido] hexanoic acid is used as a fluorescein-based fluorescent label for proteins that can be analyzed in applications such as quenching experiments.
Reagent for introducing the fluorescein label; the spacer renders the reactive group more accessible to nucleophiles on biopolymers
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)