Merck
46946
Fluorescein isothiocyanate–dextran
average mol wt 150,000, (FITC:Glucose = 1:160)
Synonyma:
FITC-Dextran 150, FITC–Dextran
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.32
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
Quality Segment
mol wt
average mol wt 150,000
composition
(FITC:Glucose = 1:160)
extent of labeling
~0.004 mol/mol FITC glucose
solubility
H2O: 25 mg/mL, slightly hazy, very deep yellow-orange
fluorescence
λex 492 nm; λem 518 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0
storage temp.
2-8°C
Application
Dextran labeled with fluorescein isothiocyanate for possible use in perfusion studies in animals.
Fluorescein isothiocyanate–dextran (FITC-Dextran 150) is use as a fluorescent probe to study cell permeability. FITC-Dextran 150 is useful to study processes that affect the permeability of the blood brain barrier (BBB) and microvascular structures. FITC-Dextran 150 is used in fluorescence microlymphography.
Other Notes
Commonly utilized as a macromolecular fluorochrome in inflammatory studies
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kódy nebezpečí
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)