product line
BioReagent
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
mol wt
389.38 g/mol
color
orange to dark orange, yellow to dark yellow
solubility
acetone: 0.1 g/10 mL, clear to very slightly hazy
fluorescence
λex 492 nm; λem 518 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
InChI key
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescein 5(6)-isothiocyanate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?