Merck
46970
Fluorescein sodium salt
p.a.
Synonyma:
Acid Yellow 73, D&C;Yellow No. 8, NaFl, NaFluo, Sodium fluorescein, Uranine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H10Na2O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
376.27
EC Number:
208-253-0
UNSPSC Code:
12171501
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3833041
Colour Index Number:
45350
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
p.a.
Quality Segment
form
powder
fluorescence
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1ccc2c(Oc3cc([O-])ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20;;/h1-10,21-22H;;/q;2*+1/p-2
InChI key
RGPLGPBQJOQFJS-UHFFFAOYSA-L
General description
Fluorescein Sodium Salt (FSS) is a xanthene dye having a polycrystalline structure with a monoclinic system. Fluorescein is a synthetic organic compound available as a dark orange/red powder soluble in water and alcohol.
Application
Fluorescein Sodium Salt (FSS) is used to conduct in-vivo skin studies.
Xanthene fluorophores, like Fluorescein Sodium Salt (FSS), are versatile compounds used across diverse fields of chemistry and life sciences.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescein sodium salt
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
Bod vzplanutí (°C)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)