Merck
50531
Glycyrrhizic acid ammonium salt from glycyrrhiza root (licorice)
98.0-102.0%
Synonyma:
3-O-(2-O-β-D-Glucopyranuronosyl-α-D-glucopyranuronosyl)-18β-glycyrrhetinic acid ammonium salt, Glycyrrhizin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C42H62O16 · NH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
839.96
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
258-887-7
Beilstein/REAXYS Number:
3897076
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98.0-102.0%
impurities
≤7% water
SMILES string
N.CC1(C)[C@H](CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]3(C)[C@@H]2C(=O)C=C4[C@@H]5C[C@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)C(O)=O)O[C@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H]7O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C42H62O16.H3N/c1-37(2)21-8-11-42(7)31(20(43)16-18-19-17-39(4,36(53)54)13-12-38(19,3)14-15-41(18,42)6)40(21,5)10-9-22(37)55-35-30(26(47)25(46)29(57-35)33(51)52)58-34-27(48)23(44)24(45)28(56-34)32(49)50;/h16,19,21-31,34-35,44-48H,8-15,17H2,1-7H3,(H,49,50)(H,51,52)(H,53,54);1H3/t19-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,34-,35-,38+,39-,40-,41+,42+;/m0./s1
InChI key
ILRKKHJEINIICQ-OOFFSTKBSA-N
Biochem/physiol Actions
Biologically active constituent in the sweet root of Glycyrrhiza species (licorice). Antiviral.
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)