Přejít k obsahu
51445C
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Ham′s Nutrient Mixture F12
liquid, suitable for cell culture
Synonyma:
Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham, DME/F-12, 1:1 mixture
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
description
for research or for further manufacturing use, with 3151 mg/L dextrose, with 2.5 mM L-glutamine, with 15mM HEPES, with 55 mg/L sodium pyruvate
sterility
sterile
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
sodium pyruvate: 0.055 g/L
phenol red: yes
glucose: 3.15 g/L
L-glutamine: yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
DMEM/F12 was originally developed to study hormonal requirements of cells in culture.
Application
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Ham′s Nutrient Mixture F12 has been used as a culture media for mouse muscle myoblast C2C12 and human bone marrow cell line SH-SY5Y.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
10043-52-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)