Merck
52471
Fluorescein isothiocyanate–dextran
average mol wt 2,000,000
Synonyma:
FITC–Dextran 2000, FITC–Dextran
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.32
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder or crystals
mol wt
average mol wt 2,000,000
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose (substitution)
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
application(s)
cell analysis
Application
Dextran labeled with fluorescein isothiocyanate for possible use in perfusion studies in animals.
Fluorescein isothiocyanate–dextran (FITC–Dextran 2000) is use as a fluorescent probe to study the permeability of structures such as intercellular junctions involved in processes such as hearing and vascular permeability and the integrity of the blood brain barrier (BBB).
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)