Merck
53134
Streptavidin−Gold from Streptomyces avidinii
20 nm particle size
Synonyma:
Streptavidin Gold conjugate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.25
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
particle size
20 nm
absorption
≤3.0 at 520 nm
storage temp.
2-8°C
Application
For detection of biotinylated compounds.
Physical form
Material in 50 mM phosphate buffer pH 7.4 with 10% Glycerol,0.1% BSA and 0.01% Sodium Azide
Still not finding the right product?
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)