Přejít k obsahu
54764
Neoxanthin
≥90% (HPLC), antioxidant, solid
Synonyma:
(3S,3′S,5R,5′R,6R,6′S,9′-cis)-6,7-Didehydro-5′,6′-epoxy-5′,6′-dihydro-β,β-carotene-3,3′,5(6H)-triol, 9′-cis-Neoxanthin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C40H56O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
600.87
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Neoxanthin, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
λ
in ethanol
UV absorption
λ: 435-439 nm Amax
storage temp.
−20°C
SMILES string
C/C(C([H])=[C@]=C1[C@](C)(O)C[C@@H](O)CC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C=C/[C@@]2(O3)[C@@]3(C)C[C@@H](O)CC2(C)C)C
InChI
1S/C40H56O4/c1-29(17-13-19-31(3)21-22-35-36(5,6)25-33(41)27-38(35,9)43)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)23-24-40-37(7,8)26-34(42)28-39(40,10)44-40/h11-21,23-24,33-34,41-43H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,24-23+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t22?,33-,34-,38+,39+,40-/m0/s1
InChI key
PGYAYSRVSAJXTE-CLONMANBSA-N
Application
Neoxanthin has been used as a reference standard to determine the phenolic content and antioxidant activity of Phaeodactylum tricornutum extracts by high-performance liquid chromatography (HPLC).
Biochem/physiol Actions
Neoxanthin is an allenic xanthophyll and one of the major carotenoids found in plants such as spinach and barley leaves. A trace amount of this pigment is also found in olive oil. Neoxanthin exists as two geometric isomers such as trans-neoxanthin and 9′-cis-neoxanthin. It acts as a precursor of abscisic acid. It plays a role in photoprotection by providing general antioxidant activity. Neoxanthin exhibits apoptotic and anti-proliferative effects.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neoxanthin
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)