Přejít k obsahu
69780
L-(+)-Lactic acid solution
~40% in H2O
Synonyma:
(S)-2-Hydroxypropionic acid, Sarcolactic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H6O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
90.08
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1720251
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
concentration
~40% in H2O
impurities
≤1% D-lactic acid
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Other Notes
Aqueous solutions of l(+)-Lactate.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(+)-Lactic acid solution
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)