Přejít k obsahu
71768
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
chromogenic, ≥99.0% (enzymatic), powder or crystals
Synonyma:
p-Nitrophenyl phosphate disodium hexahydrate, Disodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate, di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate, pNPP disodium hexahydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
371.14
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
224-246-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5324661
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, suitable for enzyme immunoassay, ≥99.0% (enzymatic)
Quality Segment
assay
≥99.0% (enzymatic)
form
powder or crystals
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable, protein detection: suitable
impurities
≤0.1% free nitrophenol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
General description
Chromogenic substrate for the determination of acid and alkaline phosphatases. The reaction produces a soluble end product that is yellow in color. The reaction may be stopped with 3 N NaOH and read at 405 nm.
Application
4-nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate has been used:
  • as a substrate to measure the kinetic parameters of phosphatase and tensin homologue deleted on chromosome 10 (PTEN) phosphatase activity
  • as substrate to assay acid phosphatase activity
  • as substrate to assay bound antibodies with anti-rabbit/human alkaline phosphatase conjugate
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)