Přejít k obsahu
72559
Nitrilotriacetic acid
BioUltra, ≥99.0% (T)
Synonyma:
N,N-Bis(carboxymethyl)glycine, NTA, Tris(carboxymethyl)amine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
N(CH2COOH)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
191.14
UNSPSC Code:
12352102
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-355-7
Beilstein/REAXYS Number:
1710776
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.05%
loss
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH
1.7-2.7 (23 °C, 10 g/L)
mp
245 °C (dec.) (lit.)
solubility
0.1 M NaOH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤20 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤20 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 1 M NaOH
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 1.5, λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
Application
An excellent chelating agent.
Nitrilotriacetic has been used in the preparation of nitrilotriacetic (NTA) solution for Ni-NTA slide generation.
Biochem/physiol Actions
Nitrilotriacetic (NTA) has the ability to link with histidine side chain of proteins. It can be used in fluorescent labelling, hexahistidine (His6)-tagged proteins for purification and surface immobilization.
Other Notes
Chelating agent; As Pb2+ buffer, preparation and properties; In a mixture of Ca2+-buffering ligands; Encapsulation of radioactive metal ions in liposomes; Compilation and critical evaluation by IUPAC of published data on stability constants of NTA complexes in solution.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrilotriacetic acid
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
212.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
100 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)