Merck
76532
Geranyl pyrophosphate lithium salt
≥95.0% (TLC)
Synonyma:
(E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol trihydrogen pyrophosphate lithium salt, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl pyrophosphate lithium salt, GPP-Li
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H20O7P2 · xLi+
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
314.21 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
1915690
eCl@ss:
38100101
Assay:
≥95.0% (TLC)
Form:
powder
Přihlásit se – pro zobrazení cen
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Metabolite in monoterpenoid biosynthesis, substrate for monoterpene synthases.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Geranyl pyrophosphate lithium salt
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)