Přejít k obsahu
76696
BioStab Alkaline Phosphatase Conjugate Stabilizer
Synonyma:
Alkaline Phosphatase Conjugate Stabilizer BioStab
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
PHOSPHATASES, none detected, PROTEASES, none detected
suitability
corresponds for identity (HPLC)
storage temp.
2-8°C
General description
BioStab Alkaline Phosphatase Conjugate Stabilizer dramatically extends the life of AP conjugates, allowing more consistent results over extended periods of time compared to daily prepared dilutions. The mode of action of BioStab AP Stabilizer comprises both stabilization of the antibody and stabilization of the active center of AP.
Application
BioStab Alkaline Phosphatase Conjugate Stabilizer can be used in ELISA, Western Blotting, immunohistochemistry and any other application which requires AP conjugates. The stabilizer is free of any protein to minimize potential nonspecific interaction. BioStab Alkaline Phosphatase Conjugate Stabilizer can be used to dilute the conjugate to ready-to-use concentrations (below 20 ng/ml).
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)