Quality Segment
assay
>99.0% (HPLC)
form
powder
analyte functional class(es)
polymers
analyte chemical class(es)
glycans, lipids, organic molecules, peptides, proteins
technique(s)
MALDI-MS: suitable
mp
200-207 °C, 204-208 °C (lit.)
cation traces
Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
ε (extinction coefficient)
>2000 at 337 nm
suitability
suitable for matrix substance for MALDI-MS
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI key
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Dihydroxybenzoic acid
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?