O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H12O7
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
376.32
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
57037
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
InChI
1S/C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
InChI key
NJYVEMPWNAYQQN-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Carboxyfluorescein, also known as 5-FAM, is a green fluorescent product. It is derived from cleavage of 5-Carboxyfluorescein diacetate by intracellular esterases. In viable cells, the fluorescent molecule is impermeable to the cellular membrane.
Application
5-Carboxyfluorescein has been used as a payload to study leakage phenomena on sesame (Sesamum indicum L.) and coconut (Cocos nucifera L.) liposomes.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Carboxyfluorescein
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?