O této položce
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
42010105
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
cytology
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Leukocyte Alkaline Phosphatase (LAP) kits are intended for the qualitative demonstration of alkaline phosphatase activity in white blood cells.
Peripheral blood or bone marrow preparations are fixed to a microscope slide. The film is then incubated in a mixture of naphthol AS-BI alkaline solution with fast red violet LB. The resulting insoluble diffuse, red dye deposit indicates sites of alkaline phosphatase activity.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Leukocyte Alkaline Phosphatase Kit
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Cílové orgány
Kidney
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
WGK
WGK 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?