O této položce
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98.0% (sum of isomers, HPLC)
form
liquid
specific activity
~2500 U/mg
contains
BHT as stabilizer
impurities
~5% cis-isomers
color
green-yellow to very dark green-yellow, yellow to very dark yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC(=O)OC\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C23H34O2/c1-7-22(24)25-17-15-19(3)11-8-10-18(2)13-14-21-20(4)12-9-16-23(21,5)6/h8,10-11,13-15H,7,9,12,16-17H2,1-6H3/b11-8+,14-13+,18-10+,19-15+
InChI key
SFRPDSKECHTFQA-ONOWFSFQSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Retinyl propionate
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Bod vzplanutí (°F)
262.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
128 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?