Merck
88596
Fluorescein-O′-acetic acid
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Synonyma:
FOAA, O′-(Carboxymethyl)fluorescein
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H14O7
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
390.34
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPCE)
form
powder
fluorescence
λex 455 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)COc1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)c1
InChI
1S/C22H14O7/c23-12-5-7-16-18(9-12)29-19-10-13(28-11-20(24)25)6-8-17(19)21(16)14-3-1-2-4-15(14)22(26)27/h1-10H,11H2,(H,24,25)(H,26,27)
InChI key
VQKDLLIKXLDPHW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Fluorescent label which reacts with amines after activation to give isomerically homogeneous derivatives
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)