Merck
94577
DL-α-Hydroxyglutaric acid disodium salt
≥95.0% (GC)
Synonyma:
(RS)-2-Hydroxypentanedioic acid disodium salt, Disodium 2-hydroxyglutarate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C5H6O5Na2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
192.08
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
powder or crystals
impurities
≤6.0% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].OC(CCC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2
InChI key
DZHFTEDSQFPDPP-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
D-(or R-) enantiomer of α-hydroxyglutaric acid is a cancer related biomarker of diagnostic value, whereas the L-(or S-) enantiomer of α-hydroxyglutaric acid is a biomarker for certain neurometabolic, inherited disorder diseases. It has no known physiological function in eukaryotes. It is toxic to the brain and increases the susceptibility to develop brain tumors.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)