Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 10 400,00 Kč |
250 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 51 800,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H20N4O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
276.33
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
920895
10 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
N-(4-Aminobutyl)-N-ethylisoluminol, ≥90%
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
mp
259-260 °C (lit.)
solubility
glacial acetic acid: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CCCCN)c1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1
InChI
1S/C14H20N4O2/c1-2-18(8-4-3-7-15)10-5-6-11-12(9-10)14(20)17-16-13(11)19/h5-6,9H,2-4,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,20)
InChI key
LEOJISUPFSWNMA-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Efficient chemiluminescent NH2-coupling reagent for detection of a wide variety of proteins down to the picomole range.
Other Notes
Reportedly, the use of this material in chemiluminescent assays has distinct advantages over conventional radioimmunoassay.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?