Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 020,00 Kč |
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 20 300,00 Kč |
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 77 400,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
C8H6N3O2Na
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
199.14
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
eCl@ss:
32150313
3 020,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
Luminol sodium salt,
assay
≥98% (titration)
Quality Segment
form
powder and chunks
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint red
SMILES string
O=C1NN([Na])C(C2=CC=CC(N)=C21)=O
InChI
1S/C8H7N3O2.Na/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12;/h1-3H,(H4,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
RVJVDCVIJCBUTH-UHFFFAOYSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
Luminol is a redox-sensitive chemiluminescent compound. It emits blue luminescence when the basic aqueous solution of luminol having oxygen atoms come in contact with oxidizing agents like potassium ferricyanide. It is highly stable and is applicable in various fields such as analytical chemistry, metallurgy, biochemistry, and forensics for detecting reactive species. Luminol has the potential to detect defects in neutrophils ex vivo during oxidative metabolism defects such as chronic granulomatous disease and myeloperoxidase deficiency.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Luminol sodium salt
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?