Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 060,00 Kč |
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 15 400,00 Kč |
10 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 24 000,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H7N3O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
177.16
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
164804
4 060,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
4-Aminophthalhydrazide,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
mp
300 °C (lit.)
solubility
2 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)NNC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(13)11-10-7(5)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
InChI key
HUDPLKWXRLNSPC-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
4-Aminophthalhydrazide or isoluminol is a chemiluminescent compound that comprises a phthalazine ring. It is more hydrophilic than luminol. Isoluminol is commercially used in a wide variety of in vitro immunoassays and is a chemiluminescence amplifier for studying reactive oxygen species. It is also useful as an electroluminescence (ECL) biosensor and as a probe for rapid microbial detection.
Features and Benefits
Produces chemiluminescence.
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?