Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 960,00 Kč |
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 11 200,00 Kč |
O této položce
2 960,00 Kč
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder or chunks
technique(s)
protein detection: suitable
mp
>300 °C (lit.)
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
SMILES string
Nc1cccc2C(=O)NNC(=O)c12
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
InChI key
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description 97% | description - | description - |
| assay ≥97% (HPLC) | assay 97% | assay ≥98% (titration) | assay ≥98% (HPLC) |
| technique(s) protein detection: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) protein detection: suitable |
| solubility DMSO: 50 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility - | solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint red | solubility 2 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder or chunks | form - | form powder and chunks | form powder |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp - | mp 300 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Luminol
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?