Přeskočit na
B0174
AccuTaq™ LA 10× Buffer
10X Buffer for long and accurate PCR
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
O této položce
UNSPSC Code:
41106306
Chcete-li zadat dotaz na tento produkt B0174, obraťte se na příslušnou místní kancelář společnosti Merck nebo na jejího prodejce. Obraťte se na technický servis
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
packaging
vial of 0.5 mL
concentration
10 ×
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
storage temp.
−20°C
General description
AccuTaq™ LA 10X buffer is optimized for enhanced amplification of complex templates, when using AccuTaq long and accurate (LA) DNA polymerase.
Application
AccuTaq™ LA 10× Buffer has been used:
  • in PCR reaction mixture for the amplification of human BRCA1 gene.
  • as a component of the PCR mix for the amplification of the genomic DNA from Triticum aestivum
  • as a component of the PCR mix for the reverse transcription of RNA from foot and mouth disease virus (FMDV)
Legal Information
AccuTaq is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7783-20-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)