O této položce
form
liquid
Quality Segment
suitability
suitable for nucleic acid purification
application(s)
agriculture
General description
Application
- to extract bacterial genomic DNA, DNA from Daphnia spp, and salmon sperms.
- for a single DNA precipitation step for high-quality DNA extraction.
- for protein extraction and RNAse treatment.
- in phenolic oxidation to separate phenolics from the aqueous portion.
- for RNA isolation from brown adipose tissue (BAT), inguinal white adipose tissue (iWAT), and epididymal adipose tissue (eWAT).
- in modified cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) method to extract total RNA from Impatiens balsamina.
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system, Liver,Kidney
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
185.0 °F
Bod vzplanutí (°C)
85 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-66-3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?