Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 720,00 Kč |
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 040,00 Kč |
10 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 10 200,00 Kč |
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 22 900,00 Kč |
O této položce
1 720,00 Kč
Název produktu
Cyclophosphamide monohydrate, bulk package
Quality Segment
assay
97.0-103.0% (HPLC)
form
powder
mp
49-51 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
InChI key
PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALDH1A1(216), ALDH1B1(219)
General description
Application
- to test its antitumor effect on TC-1 tumor cells
- as a component of multidrug solution for isolation of resistant human burkitt lymphoma cell line
- in testing antitumor immunity in mouse tumor cell lines
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description bulk package | description ISOPAC® | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| form powder | form powder | form crystalline | form - |
| assay 97.0-103.0% (HPLC) | assay 97.0-103.0% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 49-51 °C (lit.) | mp 49-51 °C (lit.) | mp 49-51 °C (lit.) | mp 49-51 °C (lit.) |
| Gene Information human ... ALDH1A1(216), ALDH1B1(219) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclophosphamide monohydrate
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?