Přeskočit na
G0885
Glycogen from bovine liver
≥85% dry basis (enzymatic)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 590,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 560,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 200,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
27 100,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(C6H10O5)n
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-683-8
MDL number:
1 590,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
bovine liver
Quality Segment
assay
≥85% dry basis (enzymatic)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO)O[C@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(28)11(30)16(35)22(41-5)39-4-8-20(45-23-17(36)12(31)10(29)6(2-26)42-23)14(33)18(37)24(43-8)44-19-7(3-27)40-21(38)15(34)13(19)32/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-/m1/s1
InChI key
BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
General description
Glycogen is a branched polymer of glucose synthesized by animal cells for energy storage and release. It is constructed of predominantly α1→4 glycosidic bonds with branches created through α1→6 glycosidic bonds.
Application
Glycogen from bovine liver may be used in carbohydrate storage and metabolism research and to study various enzymes such as alpha-glucosidase(s) (GAA) and glycogen phosphorylase(s) (GPase). Glycogen may be used as a substrate to identify and characterize its metabolizing enzymes.
Preparation Note
Prepared by a modification of the procedure of Bell, et al., Biochem. J., 28, 882 (1934).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
G1767G1508361507
description
≥85% dry basis (enzymatic)
description
for DNA precipitations
description
≥85% anhydrous basis (enzymatic)
description
Suitable as a carrier substance for the precipitation of nucleic acids. One µl is sufficient to precipitate picogram quantities of nucleic acid with Ethanol.
biological source
bovine liver
biological source
-
biological source
(Mytilus genus)
biological source
-
assay
≥85% dry basis (enzymatic)
assay
-
assay
≥85% anhydrous basis (enzymatic)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
liquid
form
powder
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
color
clear colorless
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the solubility of Product G0885, Glycogen from Bovine Liver?
    1 answer
    1. Sigma routinely tests the solubility in water at 50 mg/mL, yielding a hazy solution. In general, glycogens are soluble in water with opalescence and insoluble in alcohol.
      Helpful?
  4. What are glycogens?
    1 answer
    1. Per Biochemistry, Lehninger ed., 2nd ed, p. 266: A general description of glycogens is: A polymer of alpha (1->4) linked D-Glucose with alpha (1->6) branching at about ever 8 to 12 glucose residues. The molecular weight for bovine source is not mentioned, but glycogen in general is 270,000-3.5 million.
      Helpful?
  5. What is the specific rotation of Product G0885, Glycogen from Bovine Liver?
    1 answer
    1. The specific rotation of this product is +196° to +197°.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.