Přeskočit na
HT1002
Borax Solution
5 g/dL in deionized water
Synonyma:
Borax solution, Sodium borate solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 610,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116121
MDL number:
3 610,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
solution
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
5 g/dL in deionized water
technique(s)
titration: suitable
pH
8.9-9.6
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
InChI key
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Application
Kit component in the Silver Stain kit, Procedure No. HT100
Legal Information
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
919T8159S9640
description
5 g/dL in deionized water
description
-
description
sterile-filtered, suitable for cell culture
description
ACS reagent, ≥99.5%
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
concentration
5 g/dL in deionized water
concentration
2 g/dL
concentration
29.5 g/L in deionized water
concentration
-
form
solution
form
solution
form
solution
form
powder or crystals
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
-
shelf life
-
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
Piktogramy
Health hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1330-43-4
CAS No.
1330-43-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Hallo, is this borax solution suitable to disolve carmine (dry powder) to form borax-carmine solution for histological staining?
    1 answer
    1. This product is a 5% Borax solution prepared from sodium tetraborate decahydrate. It is intended for use in the Silver Staining Kit, HT100. Use for other applications has not been investigated and would have to be determined experimentally.